Learn More
3-Cyano-5-Fluoropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437227
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437227 1 g 1 Gramm
15447227 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15437227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34292.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-42-4
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD09027295
InChI-Schlüssel LQJWCPZRNHAVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoronicotinonitrile, 3-cyano-5-fluoropyridine, 5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-5-cyanopyridine, 5-fluoro-nicotinonitrile, acmc-1az9d, 3-pyridinecarbonitrile,5-fluoro, 5-fluoro-3-cyanopyridine, 5-fluoranylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 22463471
IUPAC-Name 5-Fluorpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=C(C=NC=C1F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 1 g
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) 97%