Learn More
3-Cyan-5-methylisoxazol, 97 %
Artikelnummer. 15438118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438118 5 g 5 Gramm
15428118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61553.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57351-99-2
Summenformel C5H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 108.10
MDL-Nummer MFCD09064940
InChI-Schlüssel JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
PubChem CID 24229456
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonitril
SMILES CC1=CC(=NO1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-5-methylisoxazole
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 97%