Learn More
3-Cyan-5-methylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047037
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11308406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17427.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42885-14-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42885-14-3
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00673151
InChI-Schlüssel VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-5-methylpyridine, 5-methylnicotinonitrile, unii-15462uxn1x, 5-methyl-nicotinonitrile, 5-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 3-cyano-5-methylpyridine 3-cyano-5-picoline, 5-cyano-3-picoline, 5-cyano-3-methylpyridine, acmc-1ao5a
PubChem CID 637838
IUPAC-Name 5-Methylpyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-5-methylpyridine
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Menge 250 mg
Beilstein 111258
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥98%