Learn More
3-Cyan-6-methyl-2-pyridon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499626
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11499626 10 g 10 Gramm
11409636 50 g 50 Gramm
11419636 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11499626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20188.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4241-27-4 | C7H6N2O | 134.14 g/mol
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone is a reactant used in the synthesis of Milrinone (M344680), a selective phosphodiesterase inhibitor with vasodilating and positive inotropic activity. 3-It has also been used in the preparation of the N3-pyridyl thiamine, a potent in vitro thiamine antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinon ist ein Reaktant, der bei der Synthese von Milrinon (M344680), einem selektiven Phosphodiesterase-Inhibitor mit vasodilatierender und positiver inotroper Aktivität, verwendet wird. 3 Es wurde auch bei der Herstellung von N3′-pyridyl-thiamin, eines potenten in-vitro-Thiaminantagonisten, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 2.38 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4241-27-4
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD00006013,MFCD00084984
InChI-Schlüssel FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylnicotinonitrile, 3-cyano-6-methyl-2 1h-pyridinone, 3-cyano-6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinonitrile, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-6-methylpyridine, 3-cyano-6-methyl-2 1-pyridone, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 77919
IUPAC-Name 6-Methyl-2-oxo-1H-Pyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
Schmelzpunkt ∼298°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 120412
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,2.38g/L.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%