Learn More
3-Cyanobenzenboronsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375425 1 g 1 Gramm
11395425 250 mg 250 Milligramm
11385425 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19635.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 150255-96-2 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150255-96-2
Summenformel C7H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 146.94
MDL-Nummer MFCD01318967
InChI-Schlüssel XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
PubChem CID 2734325
IUPAC-Name (3-Cyanophenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽298°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 6136720
Formelmasse 146.94
Reinheit (%) ≥98%