Learn More
3-Cyanobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10042220 10 g Glasflasche 10 Gramm
10644652 50 g Glasflasche 50 Gramm
10279783 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10042220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169130100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-72-1
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002486
InChI-Schlüssel GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
IUPAC-Name 3-Cyanobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217.0°C to 222.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCC6H4CO2H
Menge 10 g
Beilstein 09, 835
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.