Learn More
3-Cyanbenzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30358798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358798 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC96231510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 13531-48-1
Summenformel C9H7NO2
Menge 10 g
Synonym Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C#N
IUPAC-Name Methyl-3-cyanbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Formelmasse 161.0477