Learn More
3-Cyanophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357856 1 g 1 Gramm
11367856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13045.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3125-78-8 | C8H4N2S | 160.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3125-78-8
Summenformel C8H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 160.19
MDL-Nummer MFCD00041070
InChI-Schlüssel UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 3-isothiocyanato, m-cyanophenyl isothiocyanate, 3-cyanophenylisothiocyanate, acmc-1bn6o, benzonitrile,3-isothiocyanato, 3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile
PubChem CID 76578
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatobenzonitril
SMILES S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2803099
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 160.2
Reinheit (%) 97%