Learn More
3-Cyanopropyltrichlorosilane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10511141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10511141
Marke: Thermo Scientific Acros 277110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-27-8
Summenformel C4H6Cl3NSi
Molekulargewicht (g/mol) 202.534
InChI-Schlüssel HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC-Name 4-Trichlorsilylbutannitril
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopropyltrichlorosilane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 237.0°C to 238.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CN(CH2)3Si(Cl)3
Brechungsindex 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Menge 25 mL
Formelmasse 202.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid