Learn More
3-Cyanpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-95148 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10540011 5 g Glasflasche 5 Gramm
10152230 100 g Glasflasche 100 Gramm
10580351 500 g Glasflasche 500 Gramm
10485603 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10540011
Marke: Thermo Scientific Acros 110860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-54-9
Summenformel C6H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00006372
InChI-Schlüssel GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonitril
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47.0°C to 51.0°C
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Dichte 1.1590g/mL
Siedepunkt 201.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CN
Menge 5 g
Beilstein 22, 41
Relative Dichte 1.159
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 140g/L (20°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse, Kristalle oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.