Learn More
3-Cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30367779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30367779 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9821071G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopyridine
CAS 100-54-9
Summenformel C6H4N2
Menge 1 g
Synonym Nicotinonitrile (8CI), 3-Azabenzonitrile, 3-Cyanopyridine, 3-Pyridinenitrile, 3-Pyridyl Cyanide, 3-Pyridylcarbonitrile, NSC 17558, Nicotinic Acid Nitrile, beta-Cyanopyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
SMILES N#Cc1cccnc1
IUPAC-Name Nikotinonitril
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
Formelmasse 104.0374