Learn More
3-Cyclohexencarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10157513 1 g Glasflasche 1 Gramm
10033530 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294390010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4771-80-6 | Molecular Formula: C7H10O2 | Molecular Weight: 126.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4771-80-6
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
MDL-Nummer MFCD00013781
InChI-Schlüssel VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
PubChem CID 20903
IUPAC-Name 3-Cyclohexen-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclohexenecarboxylic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C
Farbe Blau-Grau bis Braun-Gelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4800 to 1.4820
Menge 1 g
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 126.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyclohexenecarboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke