Learn More
3-Cyclohexylpropionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415647 250 g 250 Gramm
11405647 50 g 50 Gramm
11495637 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23613.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
3-Cyclohexylpropionic acid can be used to produce 3-cyclohexyl-propionyl chloride. It is used as pharmaceutical intermediates in organic synthesis. It can also be used for the synthesis of pineapple esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyclohexylpropionsäure kann zur Herstellung von 3-Cyclohexyl-Propionylchlorid verwendet werden. Es wird als pharmazeutische Zwischenprodukte in der organischen Synthese verwendet. Es kann auch für die Synthese von Buttersäureethylestern verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-97-3
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD00001527
InChI-Schlüssel HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC-Name 3-Cyclohexylpropansäure
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclohexylpropionic acid
Schmelzpunkt 14°C to 17°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4636
Menge 250 g
Beilstein 2042799
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 10g/ L.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) ≥98%