missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Cyclopenten-1-ol, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7214772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17281206 1 g 1 Gramm
17291206 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17281206

Marke: Thermo Scientific Acros 467550010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 14320-38-8 | C5H8O | 84.12 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14320-38-8
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00798186
InChI-Schlüssel WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Cyclopent-3-en-1-ol
SMILES OC1CC=CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Cyclopenten-1-ol
Siedepunkt 136.0°C
Flammpunkt 42°C
Menge 1 g
Formelmasse 84.13

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.