Learn More
3-Cyclopentylpropionsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581652 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10581652 5 g Glasflasche 5 Gramm
10395930 25 g Glasflasche 25 Gramm
10437870 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581652 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111610050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-77-2
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00001392
InChI-Schlüssel ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC-Name 3-Cyclopentylpropansäure
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopentylpropionic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 132.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9CH2CH2CO2H
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580
Menge 5 g
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit