Learn More
3-Cyclopentylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473717 100 g 100 Gramm
11463717 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18192.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-77-2
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00001392
InChI-Schlüssel ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC-Name 3-Cyclopentylpropansäure
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopentylpropionic acid
Dichte 0.996
Siedepunkt 130°C to 133°C (12 mmHg)
Flammpunkt 47°C (117°F)
Brechungsindex 1.457
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%