Learn More
3-Cyclopentylpropionylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493298 25 g 25 Gramm
11403308 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17715.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.70 €
    58.65 € / 25 Gramm
    Sparen 10.05 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-97-2 | C8H13ClO | 160.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-97-2
Summenformel C8H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 160.64
MDL-Nummer MFCD00001391
InChI-Schlüssel SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentanepropionyl chloride, 3-cyclopentyl propionyl chloride, cyclopentanepropanoyl-chloride, pubchem21363, cyclopentylpropionylchloride, cyclopentanepropanoylchloride, 3-cyclopentylpropanyl chloride, cyclopentane propionyl chloride
PubChem CID 66039
IUPAC-Name 3-Cyclopentylpropanoylchlorid
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopentylpropionyl chloride
Dichte 1.049
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 84°C (184°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.4645
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1856952
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 160.64
Reinheit (%) 98%