Learn More
3-Cyclopentylpropionylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30359883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359883 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98851050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopentylpropionyl Chloride
CAS 104-97-2
Summenformel C8H13ClO
Menge 50 g
Synonym Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
IUPAC-Name 3-Cyclopentylpropanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 160.64
Formelmasse 160.0655