Learn More
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10727115 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10466272 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10553022 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727115 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00278EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 118430-74-3
Summenformel C7H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 137.19
MDL-Nummer MFCD00067984
InChI-Schlüssel YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Synonym 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
IUPAC-Name 3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%