Learn More
3-Decanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Decanol |
| Dichte | 0.83 |
| Siedepunkt | 213°C |
| Flammpunkt | 99°C (210°F) |
| Brechungsindex | 1.435 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1719658 |
| Formelmasse | 158.29 |
| Reinheit (%) | 97% |