Learn More
3-Decen-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439526
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439526 25 g 25 Gramm
11429526 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19256.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10519-33-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00015700
InChI-Schlüssel JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Synonym 3-decen-2-one, heptylidene acetone, oenanthylidene acetone, e-3-decen-2-one, unii-z22804bqxd, 3e-dec-3-en-2-one, e-dec-3-en-2-one, dec-3-en-2-one, fema no. 3532, enanthylidene acetone
PubChem CID 5363233
IUPAC-Name (E)-Dec-3-en-2-on
SMILES CCCCCCC=CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Decen-2-one
Dichte 0.84
Menge 25 g
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%