Learn More
3. Dezember 21 Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310937
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310937 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310937 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA12096250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Decen-2-one
CAS 10519-33-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Decen-2-one
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H18 O
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Heptylidene acetone, Oenanthylidene acetone, SmartBlock, 3-Decen-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
SMILES CCCCCC\C=C\C(=O)C
IUPAC-Name (E)-dec-3-en-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 154.2493
Menge 250 mg
Formelmasse 154.1358 g/mol