missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11399489
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11399489

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20837.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 51721-39-2 | C10H18O | 154.253 g/mol

3-Decyn-1-ol may be used in the following studies, as a starting material in the synthesis of 3?-deoxyribolactones, as a starting material in the synthesis of (Z)-3-decen-1-ol by hydrogenation over P-2 nickel and as a reagent in the synthesis of methyl 9-decynoate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Decin-1-ol kann in den folgenden Studien als Ausgangsmaterial für die Synthese von 3′-Desoxyribolactonen, als Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-3-Decen-1-ol durch Hydrierung über P-2-Nickel und als Reagenz bei der Synthese von Methyl9-Decinoat verwendet werden.

Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.21 g/l) (25 °C).

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51721-39-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00040917
InChI-Schlüssel YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decyn-1-ol, 2-hydroxyethylhexylacetylene, 3-decynol, pubchem13074, acmc-1b1ia, hexyl 2-hydroxyethyl acetylene, 2-hydroxyethyl-n-hexylacetylene
PubChem CID 103940
IUPAC-Name Dec-3-yn-1-ol
SMILES CCCCCCC#CCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Decyn-1-ol
Dichte 0.871
Siedepunkt 129°C to 130°C (20 mmHg)
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 1 g
Beilstein 1750909
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C).
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt