Learn More
3-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445776
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11445776
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20837.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51721-39-2 | C10H18O | 154.253 g/mol
3-Decyn-1-ol may be used in the following studies, as a starting material in the synthesis of 3?-deoxyribolactones, as a starting material in the synthesis of (Z)-3-decen-1-ol by hydrogenation over P-2 nickel and as a reagent in the synthesis of methyl 9-decynoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Decin-1-ol kann in den folgenden Studien als Ausgangsmaterial für die Synthese von 3′-Desoxyribolactonen, als Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-3-Decen-1-ol durch Hydrierung über P-2-Nickel und als Reagenz bei der Synthese von Methyl9-Decinoat verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.21 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51721-39-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00040917
InChI-Schlüssel YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decyn-1-ol, 2-hydroxyethylhexylacetylene, 3-decynol, pubchem13074, acmc-1b1ia, hexyl 2-hydroxyethyl acetylene, 2-hydroxyethyl-n-hexylacetylene
PubChem CID 103940
IUPAC-Name Dec-3-yn-1-ol
SMILES CCCCCCC#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Decyn-1-ol
Dichte 0.871
Siedepunkt 129°C to 130°C (20 mmHg)
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 25 g
Beilstein 1750909
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C).
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%