Learn More
3-Dehydroxychlorthalidon, TRC
Artikelnummer. 30135142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135142 100 mg 100 Milligramm
30005794 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135142 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD230540100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82875-49-8
Summenformel C14 H11 Cl N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 322.77
Synonym Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-[(1RS)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl]benzenesulfonamide, 3-Dehydroxy Chlorthalidone, Chlortalidone Imp. E (EP)
IUPAC-Name 2-Chloro-5-(3-Oxo-1,2-Dihydroisoindol-1-yl)Benzolsulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2NC(=O)c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dehydroxy Chlorthalidone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20)
Formelmasse 322.0179