Learn More
3-Demethylthiocolchicin-2-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronidmethylester), TRC
Artikelnummer. 30352828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352828 5 mg 5 Milligramm
30350822 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2313055MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Demethyl Thiocolchicine 2-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester)
CAS 250662-47-6
Summenformel C34H39NO14S
Menge 5 mg
Synonym (7S)-7-(Acetylamino)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-3-yl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C34H39NO14S/c1-15(36)35-22-11-9-19-13-24(27(42-5)28(43-6)26(19)20-10-12-25(50-8)23(40)14-21(20)22)48-34-32(47-18(4)39)30(46-17(3)38)29(45-16(2)37)31(49-34)33(41)44-7/h10,12-14,22,29-32,34H,9,11H2,1-8H3,(H,35,36)/t22-,29+,30+,31+,32-,34-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3CC[C@@H](NC(=O)C)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c(OC)c2OC)SC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(7R)-7-Acetamido-1,2-dimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-3-yl]oxy]-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 717.74
Formelmasse 717.2091