missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3’-Deoxy-3’-fluoro Thymidine, TRC

Artikelnummer. 30359239
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359239 250 mg 250 Milligramm
30361821 50 mg 50 Milligramm
30357911 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30359239 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD235475250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25526-93-6
Summenformel C10H13FN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.22
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3'-Deoxy-3'-fluoro Thymidine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.