Learn More
3'-Deoxy-3'-Fluor Thymidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Deoxy-3'-fluoro Thymidine |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |