Learn More
3-Deoxy-D-Glucoson, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497489 5 mg 5 Milligramm
15407499 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497489 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66223.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Wird häufig als Referenz für die Analyse und den Nachweis von Glukoseabbauprodukten und Glykating-Substanzen verwendet
  • Wird auch für Cross-Linking-Studien verwendet, da es leicht mit Protein-Aminogruppen reagiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4084-27-9
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.141
MDL-Nummer MFCD01723101
InChI-Schlüssel ZGCHLOWZNKRZSN-NTSWFWBYSA-N
Synonym 3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-glucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexos-2-ulose, d-3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexosulose, 3-deoxy-d-fructose, ccris 4272, 3-deoxy-2-ketoglucose, d-erythro-hexos-2-ulose, 3-deoxy, unii-exv5374vey
PubChem CID 114839
ChEBI CHEBI:60777
IUPAC-Name (4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-oxohexanal
SMILES C(C(C(CO)O)O)C(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Deoxy-D-glucosone
Farbe Gelb
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol or hot ethanol.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest