Learn More
3-Diethylamino-1-Propanol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-108007 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10414272 5 g 5 Gramm
10651785 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10414272
Marke: Thermo Scientific Acros 165410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 622-93-5 | C7H17NO | 131.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-93-5
Summenformel C7H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 131.22
MDL-Nummer MFCD00002947
InChI-Schlüssel WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylamino-1-propanol, 3-diethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propanol, 3-diethylamino propyl alcohol, n,n-diethyl-3-hydroxypropylamine, diethylpropanolamine, unii-u57yow5553, gamma-diaethylaminopropanol german
PubChem CID 12159
IUPAC-Name 3-(Diethylamino)propan-1-ol
SMILES CCN(CC)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Diethylamino-1-propanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 81°C to 83°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2N(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4425 to 1.4445
Menge 5 g
Beilstein 04,288
Relative Dichte 0.88
Formelmasse 131.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit