missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Diethylboryl)pyridin, TRC

Artikelnummer. 30370651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370651 1 g 1 Gramm
30386113 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30370651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4420401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Summenformel C9 H14 B N
Menge 1 g
Synonym 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane
InChI-Formel InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCB(CC)c1cccnc1
IUPAC-Name Diethyl(pyridin-3-yl)boran
Molekulargewicht (g/mol) 147.0252
Formelmasse 147.1219
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.