Learn More
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene, TRC
Artikelnummer. 30179906
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179906 50 mg 50 Milligramm
30180293 100 mg 100 Milligramm
30180162 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45224050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22236-07-3
Summenformel C7H5NO3F2
Molekulargewicht (g/mol) 189.11
Synonym 1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene;
IUPAC-Name 1-(difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
Formelmasse 189.0237