Learn More
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30138260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138260 25 mg 25 Milligramm
30135095 5 mg 5 Milligramm
30005074 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44775825MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151734-02-0
Summenformel C5 H4 F2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.09
Synonym Bixafen Metabolite M44, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-(difluoromethyl)-, 3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 1H-3-Difluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid
IUPAC-Name 3-(Difluoromethyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1c[nH]nc1C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bixafen Metabolite M44
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4F2N2O2/c6-4(7)3-2(5(10)11)1-8-9-3/h1,4H,(H,8,9)(H,10,11)
Formelmasse 162.0241