Learn More
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30374260
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374260 1 g 1 Gramm
30372535 10 g -
30369674 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4617001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-57-4
Summenformel C5H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 119.16
Synonym (±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, Methicol, NSC 8655
IUPAC-Name 3-(dimethylamino)propane-1,2-diol
SMILES CN(C)CC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 119.0946