Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-on, TRC
Artikelnummer. 30384118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4621451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Summenformel C10H12N2O
Menge 1 g
Synonym Imatinib Dimethylamino Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
SMILES CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Molekulargewicht (g/mol) 176.22