Learn More
3-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498285 25 g 25 Gramm
15488285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33051.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18096-70-3
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
MDL-Nummer MFCD00097914,MFCD00097914
InChI-Schlüssel FXNAUCNJLHEGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-3-dimethylamino-1-4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-methoxy-phenyl-propenone
PubChem CID 17024616
IUPAC-Name (Z)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Menge 25 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 95%