Learn More
3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat, Mikromol
Artikelnummer. 30459557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30459557 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459557 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0142.020100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
CAS 87453-76-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H24 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 312.41
Menge 100 mg
Formelmasse 312,1838 g/mol