Learn More
3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490919 1 g 1 Gramm
15410929 250 mg 250 Milligramm
15400929 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63939.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3414-64-0 | C11H13N3O2 | 219.244 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3414-64-0
Summenformel C11H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.244
MDL-Nummer MFCD00544197
InChI-Schlüssel SVNVKGIWGOHXPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrogramine, n,n-dimethyl-1-5-nitro-1h-indol-3-yl methanamine, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl-5-nitro, indole, 3-dimethylamino methyl-5-nitro, 3-dimethylamino methyl-5-nitroindole, dimethyl 5-nitro-1h-indol-3-yl methyl amine, 4-22-00-04317 beilstein handbook reference, 3-dimethylaminomethyl-5-nitroindole, 1h-indole-3-methanamine,n-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 18882
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-(5-Nitro-1H-Indol-3-yl)Methanamin
SMILES CN(C)CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole
Menge 1 g
Beilstein 216692
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest