Learn More
3-(Dimethylamlno)phenol, TRC
Artikelnummer. 30374910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374910 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4613005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Dimethylamino)phenol
CAS 99-07-0
Summenformel C8H11NO
Menge 5 g
Synonym Phenol, 3-(dimethylamino)-, Phenol, m-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Dimethylamino)phenol, (3-Hydroxyphenyl)dimethylamine, 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline, 3-N,N-Dimethylaminophenol, N,N-Dimethyl-3-aminophenol, N,N-Dimethyl-m-aminophenol, NSC 62017, m-(Dimethylamino)phenol, m-(N,N-Dimethylamino)phenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.0841