Learn More
3-Ethoxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352466
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352466 1 g 1 Gramm
11362466 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11352466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06330.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Ethoxybenshydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27830-16-6
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00017063
InChI-Schlüssel ROKJUCOMVRXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxybenzhydrazide, m-ethoxy benzhydrazide, 3-ethoxybenzoic acid hydrazide, 1-ethoxybenzene-3-carbohydrazide, m-ethoxybenzhydrazide, #, acmc-1cs7h, 3-ethoxybenzenecarbohydrazide, benzoic acid,3-ethoxy-, hydrazide
PubChem CID 141381
IUPAC-Name 3-Ethoxybenzohydrazid
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 2577763
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%