Learn More
3-Ethoxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058309
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06330.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Ethoxybenshydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27830-16-6
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00017063
InChI-Schlüssel ROKJUCOMVRXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxybenzhydrazide, m-ethoxy benzhydrazide, 3-ethoxybenzoic acid hydrazide, 1-ethoxybenzene-3-carbohydrazide, m-ethoxybenzhydrazide, #, acmc-1cs7h, 3-ethoxybenzenecarbohydrazide, benzoic acid,3-ethoxy-, hydrazide
PubChem CID 141381
IUPAC-Name 3-Ethoxybenzohydrazid
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 2577763
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%