missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ethoxybenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11481618
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481618 5 g 5 Gramm
11491618 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11481618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13908.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 25117-75-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25117-75-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00001805
InChI-Schlüssel PFNAUBYHTWDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-ethoxy, benzonitrile, m-ethoxy, m-ethoxy benzonitrile, acmc-20an4n, 3-ethoxybenzenecarbonitrile, 3-ethoxybenzoic acid nitrile
PubChem CID 91283
IUPAC-Name 3-ethoxybenzonitrile
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzonitrile
Dichte 1.047
Siedepunkt 241°C to 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.