Learn More
3-Ethoxymethacrolin, 95 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10145030 1 g Glasflasche 1 Gramm
10606822 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10145030
Marke: Thermo Scientific Acros 213990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42588-57-8
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00006975
InChI-Schlüssel KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal
PubChem CID 12278948
IUPAC-Name (Z)-3-Ethoxy-2-methylprop-2-enal
SMILES CCO\C=C(/C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxymethacrolein
Namenshinweis tech., 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 81.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.4792 to 1.4812
Menge 1 g
Beilstein 01, IV, 4082
Relative Dichte 0.96
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxymethacrolein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.