Learn More
3-Ethoxymethacrolin, 95 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606822 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10606822 10 g Glasflasche 10 Gramm
10145030 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10606822 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213990100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 42588-57-8 | Molecular Formula: C6H10O2 | Molecular Weight: 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42588-57-8
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00006975
InChI-Schlüssel KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal
PubChem CID 12278948
IUPAC-Name (Z)-3-Ethoxy-2-methylprop-2-enal
SMILES CCO\C=C(/C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxymethacrolein
Namenshinweis tech., 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 81.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.4792 to 1.4812
Menge 10 g
Beilstein 01, IV, 4082
Relative Dichte 0.96
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxymethacrolein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke