Learn More
3-Ethoxymethylen-2,4-Pentandion, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451040 25 g 25 Gramm
11441040 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25445.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33884-41-2 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33884-41-2
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
MDL-Nummer MFCD07368652
InChI-Schlüssel ITTXGKOHFZJUEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 240418
IUPAC-Name 3-(Ethoxymethylidene)Pentan-2,4-Dion
SMILES CCOC=C(C(C)=O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione
Siedepunkt 140°C to 142°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
Synonym 3-ethoxymethylene pentane-2,4-dione, 3-ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylidene pentane-2,4-dione, acmc-1cmxl, 3-acetyl-4-ethoxy-3-buten-2-one, 3-ethoxymethylene-pentan-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-ethoxymethylene, 2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylene, methyl 1-methylcarbonyl-2-ethoxyvinyl ketone
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) ≥98%