Learn More
3-Ethoxythiophen-2-carbonsäure, 97%
Artikelnummer. 11489806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489806 5 g 5 Gramm
11479806 1 g 1 Gramm
11499806 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20296.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139926-23-1 | C7H8O3S | 172,198 g/mol
3-Ethoxythiophen-2-carbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3-Ethoxythiophen-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139926-23-1
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.198
MDL-Nummer MFCD00205205
InChI-Schlüssel FTKDCOINUAYGTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777652
IUPAC-Name 3-Ethoxithiophen-2-Carbonsäure
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 5 g
Synonym maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke