Learn More
3-Ethyl-2,5-Dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-Phenylethyl)-1H-Pyrrol-1-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30387814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387814 50 mg 50 Milligramm
30383174 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91653550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 247098-18-6
Summenformel C16 H20 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.34
Synonym 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
IUPAC-Name 4-Ethyl-3-Methyl-5-Oxo-N-(2-Phenylethyl)-2H-Pyrrol-1-Carboxamid
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
Formelmasse 272.1525