Learn More
3-Ethyl-2-Methyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449047
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449047 5 g 5 Gramm
11459047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20624.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19780-66-6
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00048664
InChI-Schlüssel HPHHYSWOBXEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-2-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-ethyl-2-methyl, 2-methyl-3-ethyl-1-pentene, acmc-1bqij, 1-pentene,3-ethyl-2-methyl
PubChem CID 140591
IUPAC-Name 3-Ethyl-2-methylpent-1-en
SMILES CCC(CC)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-methyl-1-pentene
Dichte 0.72
Brechungsindex 1.4124
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 99%