Learn More
3-Ethyl-2-Methyl-2-Heptanol, 97 %
Artikelnummer. 11400057
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11400057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20979.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19780-59-7
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.29
MDL-Nummer MFCD00046575
InChI-Schlüssel IDMQBLFACWMOGD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-ethyl-2-methyl-2-heptanol, acmc-20an4e, dimethyl 3-heptyl carbinol, 2-heptanol,3-ethyl-2-methyl
PubChem CID 547703
IUPAC-Name 3-ethyl-2 -Methylheptan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-methyl-2-heptanol
Menge 5 g
Formelmasse 158.28
Reinheit (%) 97%