Learn More
3-Ethyl-2-methylpentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethyl-2-methylpentane |
| CAS | 609-26-7 |
| Summenformel | C8 H18 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(CC)C(C)C |
| IUPAC-Name | 3-ethyl-2-methylpentan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.228 |
| Formelmasse | 114.141 |